Learn More
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazol-[3,4-d]-pyrimidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397156 250 mg 250 Milligramm
11377156 1 g 1 Gramm
11387156 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07160.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2465-59-0 | C5H4N4O2 | 152.113 g/mol
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine is an inhibitor to study the specificity and kinetics of xanthine oxidase. It is also used as an anti-inflammatory agent via inhibition of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin ist ein Inhibitor zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik der Xanthinoxidase. Es wird auch als entzündungshemmendes Mittel durch Hemmung der Xanthinoxidase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2465-59-0
Summenformel C5H4N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.113
MDL-Nummer MFCD00056934
InChI-Schlüssel HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
PubChem CID 4644
ChEBI CHEBI:28315
IUPAC-Name 1,2-Dihydropyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4,6-Dion
SMILES C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Beilstein 139956
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 152.11
Reinheit (%) ≥98%