Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30370124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4358355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloropyrimidine
CAS 1193-21-1
Summenformel C4 H2 Cl2 N2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
SMILES Clc1cc(Cl)ncn1
IUPAC-Name 4,6-Dichlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 148.98
Formelmasse 147.9595