Learn More
4,6-Dichlor-2-(Trifluormethyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031892
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15448335
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33142.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 705-24-8 | C5HCl2F3N2 | 216.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-24-8
Summenformel C5HCl2F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 216.97
MDL-Nummer MFCD08436597
InChI-Schlüssel QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-(Trifluormethyl)Pyrimidin
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Siedepunkt 50°C to 52°C (5 mmHg)
Menge 250 mg
Formelmasse 216.98
Reinheit (%) 97%