Learn More
4,6-Dichlor-2-(Trifluormethyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448335 250 mg 250 Milligramm
15435947 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448335 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33142.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 705-24-8 | C5HCl2F3N2 | 216.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 705-24-8
Summenformel C5HCl2F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 216.97
MDL-Nummer MFCD08436597
InChI-Schlüssel QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-(Trifluormethyl)Pyrimidin
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Siedepunkt 50°C to 52°C (5 mmHg)
Menge 250 mg
Formelmasse 216.98
Reinheit (%) 97%