Learn More
4,6-Dichloro-2,5-Diformamidopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30179903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179903 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD39848050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116477-30-6
Summenformel C6 H4 Cl2 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 235.0276
Synonym Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
IUPAC-Name N-(4,6-Dichlor-2-Formamidopyrimidin-5-yl)Formamid
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
Formelmasse 233.9711