Learn More
4,6-Dichlor-2,5-diformamidopyrimidin, Mikromol™
Beschreibung
4,6-Dichlor-2,5-diformamidopyrimidin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine |
| CAS | 116477-30-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H4 Cl2 N4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14) |
| SMILES | Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O |
| IUPAC-Name | N-(4,6-Dichlor-2-formamidopyrimidin-5-yl)formamid |
| Mehr anzeigen |