Learn More
4,6-Diaminoresorcinol-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10672413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10672413 25 g Glasflasche 25 Gramm
10663572 5 g Glasflasche 5 Gramm
10219643 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 333670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16523-31-2 | C6H8N2O2·2HCl | 213.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16523-31-2
Summenformel C6H8N2O2·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 213.06
MDL-Nummer MFCD00143239
InChI-Schlüssel KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
PubChem CID 2733648
IUPAC-Name 4,6-Diaminobenzol-1,3-Diol;dihydrochlorid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 13,I,317
Formelmasse 213.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.