Learn More
{4-[5-(Trifluormethyl)-pyrid-2-yl]-phenyl}-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612675
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10612675
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53013DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-74-7
Summenformel C13H11F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 252.24
MDL-Nummer MFCD09817478
InChI-Schlüssel XQAJYHFQYZEWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzylamine, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methylamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methylamine, 1-4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methylamine, 2-4-aminomethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 24229534
IUPAC-Name [4-[5-(Trifluormethyl)Pyridin-2-yl]Phenyl]Methanamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 252.24
Reinheit (%) 97%