Learn More
{4-[5-(Trifluormethyl)-pyrid-2-yl]-phenyl}-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306785
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11306785 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215754 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306785 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 613239-75-1
Summenformel C13H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 253.22
MDL-Nummer MFCD09817477
InChI-Schlüssel VRVOASJNEFKGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl alcohol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-phenyl-methanol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22280022
IUPAC-Name {4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 253.22
Reinheit (%) 97%