Learn More
4-(5-Trifluormethyl-2-pyridylloxy)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458385 250 mg 250 Milligramm
15438385 1 g 1 Gramm
15448385 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33283.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 874838-96-7 | C12H7ClF3NO3S | 337.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874838-96-7
Summenformel C12H7ClF3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 337.70
MDL-Nummer MFCD07774162
InChI-Schlüssel XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
PubChem CID 24213828
IUPAC-Name 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 337.71
Reinheit (%) 97%