Learn More
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429580 1 g 1 Gramm
11419580 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429580 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50882.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95124-68-8
Summenformel C10H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.185
MDL-Nummer MFCD06797475
InChI-Schlüssel DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC-Name 4-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 204.19
Reinheit (%) 97%