Learn More
4-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361623
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10361623 250 mg 250 Milligramm
10443223 1 g 1 Gramm
10612485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10361623 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34804CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-60-0
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD07772818
InChI-Schlüssel BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 7164589
IUPAC-Name 4-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)-Benzaldehyd
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%