Learn More
4(5)-Iodimidazol, TRC
Artikelnummer. 30390692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390692 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390692 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7081001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4(5)-Iodoimidazole
CAS 71759-89-2
Summenformel C3 H3 I N2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1c[nH]cn1
IUPAC-Name 4-Iod-1H-imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 193.97
Formelmasse 193.9341