Learn More
4(5)-Imidazolmethanolhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It has been used in the studies on some heterocyclic ligands showing linked ionization effects. 4-(Hydroxymethyl)imidazole HCl has been used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wurde in den Studien zu einigen heterocyclischen Liganden mit verknüpften Ionisationseffekten verwendet. 4-(Hydroxymethyl)imidazol-HCl wurde bei der Synthese von Imidazol-haltigen peptidomimetischen Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 104°C to 108°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3562041 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 134.57 |
| Reinheit (%) | ≥98% |