Learn More
4,5-Imidazoldicarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-148034
95.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
570-22-9
C5H4N2O4
156.10
MFCD00005200
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
68442
1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
570-22-9
C5H4N2O4
156.10
MFCD00005200
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
68442
1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 5-Imidazoledicarboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 265.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.