Learn More
4,5-Imidazoldicarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473378 100 g 100 Gramm
11453378 5 g 5 Gramm
11463378 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17783.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 570-22-9
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.10
MDL-Nummer MFCD00005200
InChI-Schlüssel ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
IUPAC-Name 1H-Imidazol-4,5-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼283°C (decomposition)
Dichte 1.749
Menge 100 g
Beilstein 147774
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%