Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzylchloroformin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate is used as a reagent for protection of amines, for use in N-protection of bases in nucleotide synthesis, photochemical protecting groups in organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,5-Dimethoxy-2 -Nitrobenzylchloroformat wird als Reagenz zum Schutz von Aminen, für den N-Schutz von Basen in der Nukleotid-Synthese, photochemische Schutzgruppen in der organischen Synthese verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Licht, Wasser/Feuchtigkeit, Hitze, Basen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate |
| Schmelzpunkt | ∽120°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2389168 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,acetone. Reacts with water. |
| Formelmasse | 275.64 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate