Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386831 1 g 1 Gramm
11944721 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440770010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53413-67-5 | C9H10BrNO4 | 276.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53413-67-5
Summenformel C9H10BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.09
InChI-Schlüssel UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, bmndmb, benzene, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitro, 6-nitroveratryl bromide, acmc-1ao6p, 4,5-dimenoxy-2-nitrobenzyl bromide, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxynitrobenzene
PubChem CID 3016812
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 276.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.