Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30387143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387143 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460695100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 4998-07-6
Summenformel C9 H9 N O6
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 227.17
Formelmasse 227.043