Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15392022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15392022 100 g 100 Gramm
15372022 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15392022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334691000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4998-07-6
Summenformel C9H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.17
InChI-Schlüssel WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 78690
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 194.0°C to 195.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Formelmasse 227.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.