Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsäure, Dinatriumsalz Dihydrat, 98 %, ACROS Organics™
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate, 98%, C10H6Na2O8S2.2H2O, CAS Number-5808-22-0
Marke: Acros Organics 155191000
Additional Details : CAS : 5808-22-0 Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate, 98%, C10H6Na2O8S2.2H2O, CAS Number-5808-22-0
Chemische Identifikatoren
5808-22-0 | |
400.28 | |
BAXLVCPBGWZLAU-UHFFFAOYSA-N | |
124202444 | |
C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.O.O.[Na].[Na] |
C10H6Na2O8S2·2H2O | |
MFCD00150612 | |
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g | |
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-Disulfonsäure;natrium;dihydrat |
Spezifikation
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate | |
0.02% max. (in water) | |
(for NO3 and HCHO determination) passes | |
>300.0°C | |
5808-22-0 | |
100.0 | |
C10H6Na2O8S2·2H2O | |
11, 307 | |
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g | |
BAXLVCPBGWZLAU-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-Disulfonsäure;natrium;dihydrat | |
124202444 | |
Pulver |
Authentic | |
Glasflasche | |
Beige-Grau bis Weiß oder Braun | |
100g | |
97.5 | |
98% | |
MFCD00150612 | |
15, 2245 | |
Solubility in water: very soluble | |
C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.O.O.[Na].[Na] | |
400.28 | |
400.28 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.