Learn More
4,5-Dihydroxy-1,3-benznodisulfonsäure-Dinatriumsalz, 97,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481141 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11481141 5 g
11401151 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481141 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215774105
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 149-45-1
Summenformel C6H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 320.238
InChI-Schlüssel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
PubChem CID 131674010
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxybenzol-1,3-Disulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dihydroxy-1, 3-benznedisulphonic acid disodium salt
Farbe Braun bis weiß
Prozentgehaltsbereich 97.4%
Menge 5 g
Formelmasse 332.22
Physikalische Form Kristallpulver