Learn More
4,5-Difluor-2-Nitroanilin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10764375 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764375 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10764375 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Difluoro-2-nitroaniline
CAS 78056-39-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H4F2N2O2
Strukturformel F2C6H2(NO2)NH2
MDL-Nummer MFCD00010876
Menge 1 g
Synonym 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
InChI-Schlüssel WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4,5-Difluor-2-Nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
PubChem CID 157151
Formelmasse 174.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.