Learn More
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346839 5 g 5 Gramm
11336839 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26764.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886499-64-5
Summenformel C8H7BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.044
MDL-Nummer MFCD06660220
InChI-Schlüssel PRLKVWCFDNQAED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PubChem CID 17750791
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-4,5-difluor-2-methoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CBr)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 237.04
Reinheit (%) 97%