Learn More
4,5-Dicyanimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358675 25 g 25 Gramm
11348675 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358675 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12215.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118.10 g/mol
4,5-Dicyanoimidazole is used in activation of nucleoside phosphoramidites during solid-phase oligonucleotide synthesis, and synthesis of nucleoside phosphoramidites, synthesis of novel nucleosides. It is often used as an alternative to tetrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dicyanoimidazol wird bei der Aktivierung von Nukleosid-Phosphoramiditen während der Festphasenoligonukleotid-Synthese und bei der Synthese von Nukleosid-Phosphoramiditen, der Synthese von neuartigen Nukleosiden, verwendet. Es wird häufig als Alternative zu Tetrazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril: 1.8 g/10 ml, DMSO, Methanol.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-28-7
Summenformel C5H2N4
Molekulargewicht (g/mol) 118.10
MDL-Nummer MFCD00005194
InChI-Schlüssel XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
IUPAC-Name 1H-Imidazol-4,5-Dicarbonitril
SMILES N#CC1=C(N=CN1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dicyanoimidazole
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 118208
Synonym 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Löslichkeitsinformationen Soluble in Acetonitrile: 1.8g/10ml,DMSO,Methanol.
Formelmasse 118.1
Reinheit (%) ≥98%