Learn More
4,5-Dichloroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372436 25 g 25 Gramm
11362436 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06262.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15965-30-7 | C3H2Cl2N2 | 136.96 g/mol
4,5-Dichloroimidazole has been used in the synthesis of: phosphinite complexes, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dichlorimidazol wurde verwendet für die Synthese von Phosphinitkomplexen, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichlorimidazolium-Iodid, Vorstufe, die für die Herstellung von Silberkarben-Komplex erforderlich ist, der in L-Tyrosin-Polyphosphat-Nanopartikel geladen wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15965-30-7
Summenformel C3H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.96
MDL-Nummer MFCD00005195
InChI-Schlüssel QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa
PubChem CID 140018
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-1H-Imidazol
SMILES ClC1=C(Cl)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichloroimidazole
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 606155
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.97
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dichloroimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Dichloroimidazole