Learn More
4,5-Dichlor-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10796691 25 g Glasflasche 25 Gramm
10713841 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5348-42-5
Summenformel C6H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 177.03
MDL-Nummer MFCD00007723
InChI-Schlüssel IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
IUPAC-Name 4,5-Dichlorobenzol-1,2-diamin
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162.0°C to 163.0°C
Farbe Braun bis Braun-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H2(NH2)2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver