Learn More
4,5-Dichlor-6-pyridazone, TRC
Artikelnummer. 30370127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370127 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43582650G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichloro-6-pyridazone
CAS 932-22-9
Summenformel C4 H2 Cl2 N2 O
Menge 50 g
Synonym 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone, 4,5-Dichloro-3
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-1H-Pyridazin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 164.98
Formelmasse 163.9544