Learn More
4,5-Dichlor-3-hydroxypyridazin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10586114 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10586114 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10586114 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426670250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
CAS 932-22-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.0°C to 206.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2Cl2N2O
MDL-Nummer MFCD00051504
Menge 25 g
Synonym 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
InChI-Schlüssel VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-2,3-dihydropyridazin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 164.97
PubChem CID 73247
Formelmasse 164.98
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver