Learn More
4,5-Dibromthiophen-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458657 5 g 5 Gramm
11468657 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19788.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 38071-22-6 | C5H2Br2OS | 269.938 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38071-22-6
Summenformel C5H2Br2OS
Molekulargewicht (g/mol) 269.938
MDL-Nummer MFCD00225242
InChI-Schlüssel CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1afpx, 4,5-dibromo-2-thenaldehyde, 4,5-dibromo-2-formylthiophene, 4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
PubChem CID 813164
IUPAC-Name 4,5-Dibromthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 269.94
Reinheit (%) 98%