Learn More
4,5-Diamino-6-chlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30352262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352262 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4162752.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Summenformel C4 H5 Cl N4
Menge 2.5 g
Synonym 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1ncnc(Cl)c1N
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-4,5-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 144.562
Formelmasse 144.02