Learn More
4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228467
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
84539-22-0
C8H10BrN3O
244.09
MFCD00483251
CEXBOCXKAGPRHD-UHFFFAOYSA-N
4-5-bromopyrimidin-2-yl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-1-yl-pyrimidine, 4-5-bromo-pyrimidin-2-yl-morpholine, morpholine, 4-5-bromo-2-pyrimidinyl, 5-bromo-2-morpholinopyrimidine, 5-bromo-2-4-morpholino pyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-4-yl pyrimidine, acmc-209pvb, 2-morpholino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5144362
4-(5-Brompyrimidin-2-yl)morpholin
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)Br
84539-22-0
C8H10BrN3O
244.09
MFCD00483251
CEXBOCXKAGPRHD-UHFFFAOYSA-N
4-5-bromopyrimidin-2-yl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-1-yl-pyrimidine, 4-5-bromo-pyrimidin-2-yl-morpholine, morpholine, 4-5-bromo-2-pyrimidinyl, 5-bromo-2-morpholinopyrimidine, 5-bromo-2-4-morpholino pyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-4-yl pyrimidine, acmc-209pvb, 2-morpholino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5144362
4-(5-Brompyrimidin-2-yl)morpholin
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 244.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.