Learn More
4,5-Bis(diphenylphosphin)-9,9-dimethylxanthen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437565 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26241.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4,5-Bis(diphenylphosphin)-9,9-dimethylxanthen wird als zweizähniger Ligand bei der Hydroformylierung von Alkenen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen wird als Bidentatligand verwendet und findet Anwendung bei der Hydroformylierung von Alkenen.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
CAS 161265-03-8
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Summenformel C39H32OP2
MDL-Nummer MFCD00233866
Menge 25 g
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9 h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
InChI-Schlüssel CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (5-Diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 578.63
PubChem CID 636044
Formelmasse 578.62
Reinheit (%) 97%