Learn More
4,5-Bis(diphenylphosphin)-9,9-dimethylxanthen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336699
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336699 1 g 1 Gramm
11346699 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26241.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
4,5-Bis(diphenylphosphin)-9,9-dimethylxanthen wird als zweizähniger Ligand bei der Hydroformylierung von Alkenen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen wird als Bidentatligand verwendet und findet Anwendung bei der Hydroformylierung von Alkenen.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161265-03-8
Summenformel C39H32OP2
Molekulargewicht (g/mol) 578.63
MDL-Nummer MFCD00233866
InChI-Schlüssel CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 636044
IUPAC-Name (5-Diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphan
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 578.62
Reinheit (%) 97%