Learn More
4,5-Bis(di-tert.-Butylphosphino)-9,9-Dimethylxanthen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307249
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11307249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27420.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 856405-77-1
Summenformel C31H48OP2
Molekulargewicht (g/mol) 498.672
MDL-Nummer MFCD07781995
InChI-Schlüssel ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 16218202
IUPAC-Name Ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)phosphan
SMILES CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Menge 500 mg
Formelmasse 498.68
Reinheit (%) 99%