Learn More
4,5',8-Trimethylpsoralen, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10510594 1 g 1 Gramm
10502061 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10510594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 229880010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3902-71-4
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD00005010
InChI-Schlüssel FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC-Name 2,5,9-trimethyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Namenshinweis 97.5%
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230.0°C to 234.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 6 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.5% min. (on dried substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 9907
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,slightly soluble in methanol,ethanol,chloroform
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.