Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10255140 10 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10255140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139820100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4', 5, 7-Trihydroxyflavanone
Namenshinweis 97%
CAS 480-41-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 247.0°C to 254.0°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H12O5
MDL-Nummer MFCD00006844
Menge 10 g
Merck Index 15, 6506
Synonym 2r-naringenin, r-naringenin, naringenin, 2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, --naringenin, +-2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone, +-naringenin, 2r-5,7,4'-trihydroxyflavone, 2r-4',5,7-trihydroxyflavanone
InChI-Schlüssel FTVWIRXFELQLPI-CYBMUJFWSA-N
SMILES C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
IUPAC-Name (2R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 272.26
PubChem CID 667495
ChEBI CHEBI:50201
Formelmasse 272.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.