Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridin-2-ol 2-Acetat-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417307 50 mg
30409960 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29581550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1151904-84-5
Summenformel C9H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 233.72
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ylacetat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Formelmasse 233.0277