Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434356 5 g 5 Gramm
15424356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58548.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19156-54-8
Summenformel C9H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.237
MDL-Nummer MFCD00652575
InChI-Schlüssel TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic a, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylicacid
PubChem CID 767738
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(C1)C(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Menge 5 g
Beilstein 1367376
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 97%