Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448295 1 g 1 Gramm
15468295 250 mg 250 Milligramm
15458295 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33062.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 40133-07-1 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40133-07-1
Summenformel C9H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.237
MDL-Nummer MFCD00464469
InChI-Schlüssel ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
PubChem CID 2063443
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 97%