Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-Imidazo[4,5-c]Pyridindidihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30457292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457292 250 mg 250 Milligramm
30453337 2.5 g -
30454379 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT889693250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62002-31-7
Summenformel C6 H9 N3 . 2[HCl]
Molekulargewicht (g/mol) 196.078
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-Imidazo[4,5-c]Pyridin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.C1Cc2nc[nH]c2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Formelmasse 195.033