missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30453337
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453337 2.5 g -
30454379 500 mg 500 Milligramm
30457292 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8896932.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 62002-31-7
Summenformel C6 H9 N3 . 2[HCl]
Molekulargewicht (g/mol) 196.078
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C1Cc2nc[nH]c2CN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Formelmasse 195.033
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.