Learn More
4-[4-(tert-Butyl)-1,3-thiazol-2 -yl]Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 245.34 |
Reinheit (%) | 97% |