Learn More
4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499445
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499445 1 g 1 Gramm
15409455 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51943.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2055752-24-2
Summenformel C23H31BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 378.32
MDL-Nummer MFCD16294546
InChI-Schlüssel YIEPQKWTXHUCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-phenyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb245, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl piperazine
PubChem CID 71306535
IUPAC-Name 1-Phenyl-4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methyl]Piperazin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 378.32
Reinheit (%) 95%