Learn More
4,4'-Oxydiphenol, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 416680250
Additional Details : CAS : 1965-09-9 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1965-09-9 | |
202.21 | |
NZGQHKSLKRFZFL-UHFFFAOYSA-N | |
16069 | |
C1=CC(=CC=C1O)OC2=CC=C(C=C2)O |
C12H10O3 | |
MFCD00016463 | |
4,4'-oxydiphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl ether, phenol, 4,4'-oxybis, 4-4-hydroxyphenoxy phenol, p,p'-oxydiphenol, phenol, 4,4'-oxydi, p,p'-oxybisphenol, 4,4'-oxybisphenol, bis 4-hydroxyphenyl ether, unii-7l83kgh26s | |
4-(4-hydroxyphenoxy)phenol |
Spezifikation
4,4′-Oxydiphenol | |
Glasflasche | |
163.0°C to 168.0°C | |
1965-09-9 | |
100.0 | |
C12H10O3 | |
MFCD00016463 | |
NZGQHKSLKRFZFL-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-hydroxyphenoxy)phenol | |
16069 | |
Formloses Pulver |
Authentic | |
Weiß | |
25g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
HOC6H4OC6H4OH | |
4,4'-oxydiphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl ether, phenol, 4,4'-oxybis, 4-4-hydroxyphenoxy phenol, p,p'-oxydiphenol, phenol, 4,4'-oxydi, p,p'-oxybisphenol, 4,4'-oxybisphenol, bis 4-hydroxyphenyl ether, unii-7l83kgh26s | |
C1=CC(=CC=C1O)OC2=CC=C(C=C2)O | |
202.21 | |
202.21 | |
99% |