Learn More
4,4'-oxybis(Benzoesäure), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382727 100 g 100 Gramm
11372727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15651.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2215-89-6 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2215-89-6
Summenformel C14H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.229
MDL-Nummer MFCD00013988
InChI-Schlüssel WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
PubChem CID 75183
IUPAC-Name 4-(4-carboxyphenoxy)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Schmelzpunkt 329°C to 332°C
Menge 100 g
Beilstein 2218315
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) ≥98%