Learn More
4,4'-Oxybis-(1,4-phenylen)diboronsäure, 97 %
Artikelnummer. 15469917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469917 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15469917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53158.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
CAS 19014-29-0
Schmelzpunkt >300°C
Summenformel C12H12B2O5
MDL-Nummer MFCD00433207
Menge 250 mg
Synonym oxybis 4,1-phenylene diboronic acid, 4,4'-oxybis 1,4-benzene diboronic acid, 4,4'-oxybis 1,4-phenylene diboronic acid, 4-4-boronophenoxy phenyl boronic acid, 4-4-dihydroxyboranyl phenoxy phenylboronic acid, oxybis 4,1-phenylene bisboronic acid, oxydi 4,1-phenylene diboronic acid
InChI-Schlüssel DFPCWEXYGPRULG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)B(O)O)C=C1
IUPAC-Name [4-(4-boronophenoxy)phenyl]boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 257.84
PubChem CID 2832120
Formelmasse 257.84
Reinheit (%) 97%