Learn More
4-(4 -Nitrophenylazo)resorcinol Farbstoffgehalt ca. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10563891 25 g Glasflasche -
10245480 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151510250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-39-5
Summenformel C12H9N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 259.22
MDL-Nummer MFCD00007310
InChI-Schlüssel BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC-Name (4E)-3-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)hydrazinyliden]cyclohexa-2,5-Dien-1-on
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Namenshinweis dye content ca 90%
Schmelzpunkt 185°C
Farbe Orange-rot bis rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 16, 181
Merck Index 15, 5759
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute aquous naoh
Formelmasse 259.21
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.