Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol |
| Schmelzpunkt | 270°C |
| Namenshinweis | For the determination of Mg |
| CAS | 5290-62-0 |
| Summenformel | C16H11N3O3 |
| Strukturformel | O2NC6H4N=NC10H6OH |
| MDL-Nummer | MFCD00003975 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 961660 |
| InChI-Schlüssel | UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N |
| Mehr anzeigen |