Learn More
4-(4 morpholinylmethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10154252 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10154252 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376330010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
CAS 37812-51-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H14N2O
MDL-Nummer MFCD00454271
Menge 1 g
Synonym 4-morpholinomethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, usaf a-3730, p-tolunitrile, alpha-4-morpholinyl, alpha-4-morpholinyl-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-4-morpholinylmethyl
InChI-Schlüssel BCZLYNFDOJXWGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 202.26
PubChem CID 216864
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke